Få mere at vide
Cole-Parmer™ Økonomisk nyttemåler
Artikelnummer. 11739829 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Trykområde:
0 til 100 psi
0 til 15 psi
0 til 160 psi
0 til 30 psi
0 til 300 psi
0 til 60 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trykområde unitSize
11739829 0 til 15 psi Hver
11759829 0 til 60 psi Hver
11749829 0 til 30 psi Hver
11769829 0 til 100 psi Hver
11779829 0 til 160 psi Hver
11799829 0 til 300 psi Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11739829 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 6835518
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Economical Utility Gauge er en lavprismåler af høj kvalitet designet til industrielle processer.
  • Utility-målere er designet til at erstatte dyrere digitale eller kommercielle målere
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-overholdelse
Til brug med (applikation) Højkvalitets, billige målere designet til industrielle processer
Størrelse (engelsk) Pasform 0,1 tommer. NPT(M), lavere
Størrelse (metrisk) Fitting 3,17 mm NPT(M), Nedre
Nøjagtighed 3-2-3 % fuldskala
Display Type Analog
Trykområde 0 til 15 psi
Produkttype Utility trykmåler