Få mere at vide
3M™ Doodlebug™ Utility Pad Holder
Artikelnummer. 17198640
Skift visning
Farve:
Brun
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17198640 Brun Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 17198640 Leverandør 3M™ Doodlebug™ Leverandørnr. 7000086421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
A durable floor pad holder with swivel head for use with the 3M™ Doodlebug™ Floor Edge Cleaning Kits. Pad holder is typically used with a handle for cleaning without bending over. Cleaning pads and broom handle are sold separately.
  • Floor pad holder with swivel head for reaching hard to get at places
  • Typically used with a handle for cleaning without bending over
  • Cleaning pads & broom handle sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Utility Pad Holder
Farve Brun
Dimensioner (L x B) 254 x 118 mm
Til brug med (udstyr) 3 M™ Doodlebug™ Floor Edge Cleaning Kits
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 254 mm
Mængde 10 Pk.
Bredde (engelsk) 3.75 in.
Bredde (metrisk) 118 mm