Beskrivelse
- Tag din printer med overalt, hvor du arbejder. Hæng den nemt på en vogn, et værktøjsbælte, et stativ eller en spandorganisator med denne holdbare hjælpekrog. Spar plads. Print lige der, hvor arbejdet foregår
- Sikrer printeren til håndfri betjening
- Fremstillet af kraftigt stål for øget holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hjælpekrog |
| Til brug med (udstyr) | M511 |
| Bredde (metrisk) | 58 mm |
| Højde (engelsk) | 2,34 tommer. |
| Højde (metrisk) | 59.40 mm |
| Oversigt | M511 hjælpekrog |
| Format | Krog |
| Inkluderer | M511 hjælpekrog |
| Til brug med (applikation) | Aktivsporing, Kredsløbsmærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Generel identifikation, Inventar- og inspektionsmærkning, Laboratoriemærkning, Lean- og 5S-mærkning, Sikkerhedsidentifikation, Lagermærkning, Lednings- og kabelmærkning |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |