Få mere at vide
Skytec Utah nitrilhandsker
Beskrivelse
- Komfortabel med en ''anden hud''-følelse
- Høj modstandsdygtighed over for penetration og fremspring af mange kemikalier
- Tekstureret finish på fingerspidserne for forbedret greb og berøring
- Pulverfri, ikke-steril
- AQL 1.5
- Godkendt til fødevarehåndtering
- Latexfri - ideel til personer med type I latexfølsomhed
- Overholder EN455 (alle dele), ASTM D6319-10 og D6124-06
- Overholder medicinsk udstyr (MDD 93/42/EEC)
- Tykkelse: 0,10 mm (5 g)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN374 |
| Kloreret | Yes |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Healthcare, Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blue |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Fully Textured |
| Fingertykkelse (engelsk) | 5 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.12 mm |
| Show More |