Få mere at vide
MedChemExpress Ustekinumab
Artikelnummer. 16422288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16422288 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16422288 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9909
MedChemExpress Ustekinumab is an anti-IL-12/IL-23 IgG1κ human monoclonal antibody.
Tekniske data
Antigen Interleukin Related
Mængde 5 mg
Målarter Human
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Shipping with dry ice
CAS 815610-63-0
Renhed eller kvalitetsklasse 98.42%