Få mere at vide
USP7-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
USP7-IN-1 is a selective and reversible inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 77 μM, and can be used for the research of cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | USP7-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1381291-36-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H24ClN3O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (93.92 mM) |
| SMIL | O=C1N(CC2(O)CCN(C(CCC3=CC=CC=C3)=O)CC2)C=NC4=C1C=CC(Cl)=C4 |
| Vis mere |