missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ USP48 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | USP48 |
| Synonym | Deubiquitinating enzyme 48, DKFZp762M1713, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ11328, FLJ20103, FLJ23054, FLJ23277, MGC132556, MGC14879, RAP1GA1, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 48, ubiquitin specific peptidase 48, ubiquitin specific protease 31, ubiquitin specific protease 48, ubiquitin thioesterase 48, Ubiquitin thiolesterase 48, Ubiquitin-specific-processing protease 48, USP31 |
| Gen symbol | USP48 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion