missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ USP38 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16688414
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16688414 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16688414 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA5101944

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total USP38.

Deubiquitinating enzyme exhibiting a preference towards 'Lys-63'-linked Ubiquitin chains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen USP38
Applikationer Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene Usp38
Genadgangsnr. Q8NB14
Gene Alias 4631402N15Rik; 4833420O05Rik; AA536967; AU044701; AW544820; deubiquitinating enzyme 38; HP43.8KD; KIAA1891; mKIAA1891; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 38; ubiquitin specific peptidase 38; ubiquitin specific protease 38; ubiquitin thioesterase 38; ubiquitin thiolesterase 38; ubiquitin-specific-processing protease 38; Usp38
Gensymboler Usp38
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human USP38(Accession Q8NB14), corresponding to amino acid residues P551-L601.
Oprensningsmetode Affinity Chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 307764, 84640
Målarter Human, Rat
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.