Få mere at vide
Lonza™ USP Referencestandardendotoksin (RSE)
Artikelnummer. 11620241
Skift visning
Produkttype:
USP Referencestandard
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11620241 USP Referencestandard Hver
1 options
Artikelnummer. 11620241 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. E700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Primær standard for at sikre kvalitet i farmaceutisk udvikling og fremstilling. Lonza™ USP Reference Standard Endotoxin (RSE) er grundigt testet og evalueret for at bekræfte nøjagtigheden.
  • Indeholder 10.000 EU/hætteglas
  • Hætteglas med prop og låg
  • Meget karakteriseret
  • Bruges til at udføre officielle USP-NF-tests og -analyser
  • Analytiske, kliniske, farmaceutiske og forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Endotoksin referencestandard
Produkttype USP Referencestandard