Få mere at vide
USP Reagensvand Rw Total Organic Carbon (TOC) standard, til Sievers 900/M9 analysatorer, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 14802171 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
40 ml
Pakningsstørrelse:
35ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
14802171 40 ml 35ml
1 options
Artikelnummer. 14802171 Leverandør Reagecon Leverandørnr. RTOCW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    628.00 DKK
    555.60 DKK / 35ml
    Spare 72.40 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Ekstremt høj specifikation og renhed, fremstillet af vand fremstillet ved en speciel proprietær proces
  • Præsenteres i hætteglas, der er fremstillet, renset og udvasket ved en speciel proprietær proces, der er produktspecifik
Ordreinfo
Varen skal bestilles og sendes separat med coldchain-forsendelse
Tekniske data
Emballage TOC hætteglas med septa og hætte
Fysisk form Væske
Teknik TOC-analyse
Til brug med (udstyr) Sievers 900/M9 Analysatorer
Type TOC-standard
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 40 ml