Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ir | 100 mg/kg |
| Os | 100 mg/kg |
| Pd | 100 mg/kg |
| Pt | 100 mg/kg |
| Rh | 100 mg/kg |
| Ru | 100 mg/kg |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metal Impurities B (with Os) |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 15% HCl |
| Mængde | 125 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 100mg/kg |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug