Få mere at vide
Hirschmann™ USP Kalibreringscertifikat
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Individuel USP kalibreringscertifikat
- Mærkninger med instrument ID
- Kvalitetscertifikatet og instrumentet er udstyret med et individuelt serienummer
- Certifikatet indeholder følgende oplysninger: det nominelle volumen, den foreskrevne tolerance iflg USP , instrumentets faktisk bestemte volumen og måleusikkerheden
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Volumetrisk glasvarer, Klasse A/AS, Confomity Certified iht. til USP |
| Produkttype | USP Udførelsesbevis |