Få mere at vide
Usninsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15862534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15862534 25 g 25g
15842534 1 g 1g
15852534 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15862534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462850250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125-46-2
Molekylær formel C18H16O7
Molekylvægt (g/mol) 344.32
InChI nøgle CUCUKLJLRRAKFN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 4,10-diacetyl-11,13-dihydroxy-2,12-dimethyl-8-oxatricyclo[7.4.0.02,7]trideca-1(13),6,9,11-tetraen-3,5-dion
SMIL CC(=O)C1C(=O)C=C2OC3=C(C(C)=O)C(O)=C(C)C(O)=C3C2(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Usnic acid
Smeltepunkt 201.0°C to 203.0°C
Mængde 25 g
Formel vægt 344.32