Få mere at vide
Usninsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15842534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15842534 1 g 1g
15852534 5 g 5g
15862534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Product Code. 15842534 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 462850010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125-46-2
Molekylær formel C18H16O7
Molekylvægt (g/mol) 344.32
InChI nøgle CUCUKLJLRRAKFN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 4,10-diacetyl-11,13-dihydroxy-2,12-dimethyl-8-oxatricyclo[7.4.0.02,7]trideca-1(13),6,9,11-tetraen-3,5-dion
SMIL CC(=O)C1C(=O)C=C2OC3=C(C(C)=O)C(O)=C(C)C(O)=C3C2(C)C1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Usnic acid
Smeltepunkt 201.0°C to 203.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 344.32