Få mere at vide
Usnic Acid Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Usnic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O7.Na/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24;/h5,22-24H,1-4H3;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 366.0715 |