Få mere at vide
USH1C Antibody [DyLight 405], R&D Systems™
Artikelnummer. 30498744 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30498744 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498744 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP338088V
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
USH1C Polyclonal antibody specifically detects USH1C in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen USH1C
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 405
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias AIE75, AIE-75, Antigen NY-CO-38/NY-CO-37, Autoimmune enteropathy-related antigen AIE-75, deafness, autosomal recessive 18, DFNB18, harmonin, NY-CO-37, NY-CO-38, PDZ-45, PDZ73, PDZ-73, PDZ-73/NY-CO-38, Protein PDZ-73, Renal carcinoma antigen NY-REN-3, ush1cpst, Usher syndrome 1C (autosomal recessive, severe), Usher syndrome type-1C protein
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of zebrafish USH1C (NP_001035018.1).,, Sequence:, MERKVAREFRHKVELLIDNEAEKDYLYDVLRMYHQSMDLPVLVGDLKLVINEPKRLPLFDAIRPLIPLKHQVQYDQLTPKRSRKLKEVRLDRTHPEGLGL
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 10083
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Vis mere Vis mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.