Få mere at vide
Code Corporation™ USB til Micro USB 3 fod. Kabel til kodelæser stregkodescanner
Product Code. 17923872 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Til brug med (udstyr):
CR2700 INDUKTIV LADESTATION (151789)
Product Code. Til brug med (udstyr)
17923872 CR2700 INDUKTIV LADESTATION (151789)
1 options
Product Code. 17923872 Supplier Code Corporation™ Supplier No. 176506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 DKK
    195.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.18 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Brug denne 3 fod lige USB kabel til at lave en USB til Micro USB forbindelse.
  • Mørkegrå, 3 fod
  • Læserophør: Mikro USB
  • Værtsafbrydelse: USB Type A
Specifications
Til brug med (udstyr) CR2700 INDUKTIV LADESTATION (151789)
Længde (engelsk) 3 ft.
Type Kabel
Alternativt varenummer CRA-C34-C286