Få mere at vide
Thermo Scientific™ USB Dithiothreitol (DTT), 0,1 M opløsning
Artikelnummer. 15846582
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. 15846582
Brand: Thermo Scientific™ 707265ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Løsningen er 0,2μ m filtreret og dispenseret i hætteglas.
Product Specifications
MB Grade
Form: 0.1M solution of USB Dithiothreitol (DTT) in high purity dH2O. Solution is 0.2 μm filtered and dispensed into vials.
  • MB karakter
  • Form: 0,1M opløsning af USB Dithiothreitol (DTT) i høj renhed dH 2 O.
  • Løsningen er 0,2μ m filtreret og dispenseret i hætteglas.
  • DNase(endo): Består testen
  • DNase(exo): Består testen
  • Rnase: Består testen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 ml