Få mere at vide
Testo™ USB Tilslutningskabel
Artikelnummer. 10084333
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Dataloggere: 330-1.330-2 LL, 335
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10084333 Dataloggere: 330-1.330-2 LL, 335 Hver
1 options
Artikelnummer. 10084333 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0449 0047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.95 DKK
    207.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 484.57 DKK
    70% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Tilslut aktiveret instrument til pc via en standard USB port med dette kabel. Testo™ USB Tilslutningskabel forbinder Mini USB til Standard USB .
  • USB A til Mini B-forbindelse
  • Til brug med Testo 330-1.330-2 LL og 335 dataloggere
  • 6 fod USB tilslutningskabel
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Dataloggere: 330-1.330-2 LL, 335