Få mere at vide
WTW™ USB Adapter til WTW™ Meter
Artikelnummer. 11881603
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Laboratorieinstrumenter (undtagen OxiCal OC 100/110)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11881603 Laboratorieinstrumenter (undtagen OxiCal OC 100/110) Hver
1 options
Artikelnummer. 11881603 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 902881
Forventet forsendelse: 15-12-2026
De USB adaptere ADA USB/Ser og ADA USB bruges til at forbinde enheder med RS 232-interface
WTW tilbyder adapterløsninger til mobil energiforsyning, dataoverførsel af gamle systemer samt til tilslutning af konventionelle pH-elektroder til digitale anlæg. De USB adaptere ADA USB/Ser og ADA USB bruges til at forbinde enheder med RS 232 interface til pc'er og laptops med USB grænseflader, især alle laboratorie- og bærbare målere med RS 232-stik (bærbare målere 3xxi, bordmålere inoLab™ Niveau 2, 730, feltmålere 197i, 1970i).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt USB Adapter
Til brug med (udstyr) Laboratorieinstrumenter (undtagen OxiCal OC 100/110)