Få mere at vide
Thermo Scientific™ USA Standard Sieves, 170 Mesh
Brass frame and Stainless-steel mesh sieves
1029.87 DKK
Tekniske data
Type Sieve
Materiale Stainless Steel
Certificeringer/compliance ASTM E11
Oversigt 170 Mesh
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Dybde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Dybde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pris Antal & tilgængelighed  
11349177
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
039990.ON
2.54cm 7.62cm
1029.87 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments
  • Sieves are full height
Sieve Depths
  • 3 in. diameter sieves are 1 in. deep
  • 8 in. diameter sieves are 2 in. deep
  • 12 in.diameter sieves are 3 in. deep
Tekniske data
Tekniske data
Sieve
Stainless Steel
ASTM E11
170 Mesh
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater