Få mere at vide
US EPA RCRA Elements Standard: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
US EPA RCRA Elements Standard: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver |
| CAS | 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL |