Få mere at vide
US EPA 23 Metals Standard: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. Tartarinsyre, tr. HF, VHG™
Beskrivelse
US EPA 23 Metals Standard: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. Tartarinsyre, tr. HF
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Potassium/Selenium/Silver/Sodium/Thallium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-43-9 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Potassium/Selenium/Silver/Sodium/Thallium/Vanadium/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 100 μg/mL/Antimony 100 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |