Få mere at vide
Ursolsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10267740 250 mg Glasflaske 250mg
11985091 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10267740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 290182500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-52-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-52-1
Molekylær formel C30H48O3
Molekylvægt (g/mol) 456.71
MDL nummer MFCD00009621
InChI nøgle WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Synonym 3beta-Hydroxyurs-12-en-28-oic acid
PubChem CID 129316832
IUPAC navn (4aS,6aS,6aS,6bR,8aS,12aR,14bR)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14a-hydro-14-tylsyre-13,14
SMIL C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ursolic acid
Smeltepunkt 283.0°C to 285.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 10,202
Merck Index 15,10075
Specifik rotationstilstand + 59.00 (20.00°C c=0.3,pyridine)
Specifik rotation + 59.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2% alcoholic naoh,soluble in hot glacial acetic acid,moderately soluble in acetone,slightly soluble in alcohol,ether,chloroform and,carbon disulfide
Formel vægt 456.7
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle