Få mere at vide
Ursodeoxykolsyre, TRC
Artikelnummer. 17981415
Skift visning
Mængde:
5 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981415 5 g
17903185 1 g
17963625 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17981415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8500005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-13-2
Molekylær formel C24 H40 O4
Molekylvægt (g/mol) 392.57
Synonym Ursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid, 3α,7β-dihydroxy- (8CI), 5β-Cholanic acid, 3α,7β-dihydroxy- (7CI), 17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholane-3α,7β-diol, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oate, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,7β-Dihydroxycholanic acid, 7β-Hydroxylithocholic acid, Actigall, Adursal, Arsacol, Cholit-Ursan, Delursan, Desocol, Desol, Destolit, Deursil, Litursol, Lyeton, NSC 683769, Paptarom, Solutrat, UDCA, Urdes, Ursacol, Ursic acid, Urso, Ursobilin, Ursochol, Ursocholic acid, deoxy-, Ursocol, Ursodamor, Ursodeoxycholic acid, Ursodesoxycholic acid, Ursodiol, Ursofalk, Ursolvan, Ursosan
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ursodeoxycholic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 392.2927
Procent renhed >95%