Få mere at vide
Ursodeoxycholsyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17821431 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17821431 1 g
1 options
Artikelnummer. 17821431 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215825201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    470.16 DKK / 1g
    Spare 23.84 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Anvendes i vid udstrækning til at lindre lever- og galdesygdomme. Ursodeoxycholsyre, MP Biomedicals er et cellebeskyttende middel. UDCS kan bruges til at studere specifikke aktiviteter lige fra reduktion af kolesterolabsorption og kolesterolgaldestensopløsning til s.
Tekniske data
CAS 128-13-2
Smeltepunkt 203 °C til 204 °C (litteratur)
Molekylær formel C24H40O4
MDL nummer MFCD00003680
Mængde 1 g
Synonym ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (50 mg/ml, klar til meget let tåget).
InChI nøgle RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
SMIL [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7 ,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre syre
Molekylvægt (g/mol) 392.58
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
Formel vægt 392.6
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ursodeoxycholic Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ursodeoxycholic Acid