Få mere at vide
Ursodeoxycholsyre, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11449721 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449721 5 g -
11459721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449721 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215825205
Kemiske identifikatorer
CAS 128-13-2
Molekylær formel C24H40O4
Molekylvægt (g/mol) 392.58
MDL nummer MFCD00003680
InChI nøgle RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Synonym ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMIL [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ursodeoxycholic Acid
Analyseprocentområde 99%
Mængde 5 g
IUPAC navn (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4S,5aS,7R,9aS,9bS,11aR)-4,7-dihydroxy-9a,lla-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentansyre
Formel vægt 392.6
Fysisk form Fast stof