Få mere at vide
Ursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid |
| CAS | 347841-46-7 |
| Molekylær formel | C24 2H4 H36 O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3,7-dihydroxy-, (3α,5β,7β)-, (3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, Ursodeoxycholic acid-d4, Ursodesoxycholic-2,2,4,4-d4 acid, Ursodeoxycholic-2,2,4,4-D4 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26 H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4 [C@@H]3 [C@@H](O)C[C@@H]2 C([2 H])([2 H])[C@@H]1 O)[C@H](C)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | (4 R)-4-[(3 R,5 R,7 S,8 R,9 S,10 S,13 R,14 S,17 R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.6 |
| Formel vægt | 396.3178 g/mol |
| Vis mere |