Få mere at vide
Ursocholic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ursocholic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 408.2876 |
| Procent renhed | >95% |