missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Uroxanic Acid, TRC

Artikelnummer. 30454240
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454240 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU847165500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Uroxanic Acid
CAS 508-37-2
Molekylær formel C5H8N4O6
Mængde 500 mg
Synonym 2,2-Bis[(aminocarbonyl)amino]propanedioic Acid, Bis[(aminocarbonyl)amino]-propanedioic Acid, Diureido-malonic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H8N4O6/c6-3(14)8-5(1(10)11,2(12)13)9-4(7)15/h(H,10,11)(H,12,13)(H3,6,8,14)(H3,7,9,15)
SMIL NC(=O)NC(NC(=O)N)(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2,2-bis(carbamoylamino)propanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 220.14
Formel vægt 220.0444
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.