missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uroxanic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uroxanic Acid |
| CAS | 508-37-2 |
| Molekylær formel | C5H8N4O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,2-Bis[(aminocarbonyl)amino]propanedioic Acid, Bis[(aminocarbonyl)amino]-propanedioic Acid, Diureido-malonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O6/c6-3(14)8-5(1(10)11,2(12)13)9-4(7)15/h(H,10,11)(H,12,13)(H3,6,8,14)(H3,7,9,15) |
| SMIL | NC(=O)NC(NC(=O)N)(C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-bis(carbamoylamino)propanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.14 |
| Formel vægt | 220.0444 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?