Få mere at vide
Invitrogen™ Humant uromodulin ProcartaPlex™ Simplex sæt
Artikelnummer. 17836582
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
17836582 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 17836582 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01012451901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 DKK
    1806.00 DKK / Pakke med 96
    Spare 774.00 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Det menneskelige uromodulin ProcartaPlex Simplex Kit måler uromodulin protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex kits, så du kan oprette dit eget multiplex panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering.
Human Uromodulin ProcartaPlex Simplex Kit måler uromodulinprotein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan skabe dit eget multiplex-panel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-kits (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun brug for ét bufferkit (solgt separat) for hver analyseplade uanset plex-størrelse.
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Flere resultater pr. prøve – måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
  • Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform – til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling)-teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 65 proteinmål i en enkelt 25-50 μ –L prøve—fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Perlerne Luminex i assayet ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne Luminex xMAP (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, , og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det ønskede protein. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information og tilgængelige produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype Magnetisk
Perleregion Uromodulin [39]
Assay følsomhed Se produktdokumentation
Analyseområde Se produktdokumentation
Format Simplex Kit (kan kombineres)
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene UMOD
Gene Alias THP, FJHN, HNFJ, THGP, HNFJ1, MCKD2, ADTKD1, ADMCKD2
Gen-id (Entrez) 7369
High-throughput kompatibilitet Ja (384-brønds Mix and Match-panel)
Interassay CV Se produktdokumentation
Intraassay CV Se produktdokumentation
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Urin, Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter (CCS )
Prøvevolumen Urin, Serum, Plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
UniProt ID P07911
Indhold og opbevaring 1 hætteglas Capture Beads (50x)
1 hætteglas biotinyleret detektionsantistof (50x)
2 hætteglas Standard Mix (lyofiliseret)
Opbevares ved 2-8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Toksikologi
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.