missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Urolithin E, TRC

Artikelnummer. 30453282
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453282 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU84703010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Urolithin E
CAS 1453297-45-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 H8 O6
Mængde 10 mg
Synonym 3,4,8,10-Tetrahydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
InChI formel InChI=1S/C13H8O6/c14-5-3-7-10(9(16)4-5)6-1-2-8(15)11(17)12(6)19-13(7)18/h1-4,14-17H
SMIL Oc1cc(O)c2c(c1)C(=O)Oc3c(O)c(O)ccc23
IUPAC navn 3,4,8,10-tetrahydroxybenzo[c]chromen-6-one
Molekylvægt (g/mol) 260.199
Formel vægt 260.032
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.