Få mere at vide
Urolithin D, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urolithin D |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O6/c14-8-2-1-5-6-3-9(15)10(16)4-7(6)13(18)19-12(5)11(8)17/h1-4,14-17H |
| Formel vægt | 260.0321 |
| Procent renhed | >95% |