Få mere at vide
Urolithin D Tetramethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urolithin D Tetramethyl Ether |
| CAS | 146776-39-8 |
| Molekylær formel | C17H16O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3,4,8,9-Tetramethoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O6/c1-19-12-6-5-9-10-7-13(20-2)14(21-3)8-11(10)17(18)23-15(9)16(12)22-4/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | O=C1OC2=C(C=CC(OC)=C2OC)C3=CC(OC)=C(OC)C=C31 |
| IUPAC navn | 3,4,8,9-tetramethoxy-6H-benzo[c]chromen-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.31 |
| Formel vægt | 316.09 |