Få mere at vide
Urolithin B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urolithin B |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O3/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)16-12(10)7-8/h1-7,14H |
| Formel vægt | 212.0473 |
| Procent renhed | >95% |