Få mere at vide
Urolithin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urolithin A |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O4/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)17-13(16)11(9)5-7/h1-6,14-15H |
| Formel vægt | 228.0423 |