Få mere at vide
Urolithin A, MedChemExpress
Beskrivelse
Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Urolithin A |
| CAS | 1143-70-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H8O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 30 mg/mL (131.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.2 |
| Formel vægt | 228.2 |
| Vis mere |