Få mere at vide
MedChemExpress Urocortin, rat
Artikelnummer. 16462068
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462068 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16462068 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1296
MedChemExpress Urocortin, rat (Urocortin (Rattus norvegicus)) is a neuropeptide and a potent endogenous CRFR agonist with Kis of 13 nM, 1.5 nM, and 0.97 nM for human CRF1, rat CRF2α and mouse CRF2β, respectively.
Tekniske data
CAS 171543-83-2
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 4707.26 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym Urocortin (Rattus norvegicus)∣ Rat urocortin∣