Få mere at vide
Urocanic Acid, TRC
Artikelnummer. 30449562
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30449562 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30449562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU847063500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urocanic Acid
CAS 104-98-3
Molekylær formel C6 H6 N2 O2
Mængde 500 mg
Synonym 2-Propenoic acid','3-(1H-imidazol-4-yl)- (9CI), Imidazole-4-acrylic acid (8CI), 3-(1H-Imidazol-5-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)acrylic acid, 3-(4-Imidazolyl)acrylic acid, 4-Imidazolylacrylic acid, 5-Imidazoleacrylic acid, NSC 66357, Urocanic acid, Urocaninic acid
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL OC(=O)C=Cc1c[nH]cn1
IUPAC navn 3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.0429