Få mere at vide
Urocanic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451189
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16451189 1 g
1 options
Artikelnummer. 16451189 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113008
MedChemExpress Urocanic acid, produced in the upper layers of mammalian skin, is a major absorber of ultraviolet radiation (UVR).
Urocanic acid, produced in the upper layers of mammalian skin, is a major absorber of ultraviolet radiation (UVR).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urocanic acid
CAS 104-98-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6N2O2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (362.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)/C=C/C1=CN=CN1
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.12
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death