Få mere at vide
Urocanic acid, 98%
Artikelnummer. 10553591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10553591 5 g Glasflaske 5g
10206810 25 g Glasflaske 25g
10146683 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 228960050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-98-3 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-98-3
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00005203
InChI nøgle LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N
Synonym urocanic acid, 4-imidazoleacrylic acid, trans-urocanic acid, urocaninic acid, imidazoleacrylic acid, 5-imidazoleacrylic acid, urocanate, imidazole-4-acrylic acid, 2e-3-1h-imidazol-4-yl acrylic acid, 3-1h-imidazol-4-yl-2-propenoic acid
PubChem CID 1549103
ChEBI CHEBI:30818
IUPAC navn (Z)-3-(lH-imidazol-5-yl)prop-2-ensyre
SMIL C1=C(NC=N1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urocanic acid
Smeltepunkt 217.0°C to 220.0°C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 25, 126
Merck Index 10, 9691
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,,insoluble in ethanol,diethyl ether
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver