Få mere at vide
URMC-099, MedChemExpress
Beskrivelse
URMC-099 is an orally bioavailable and potent mixed lineage kinase type 3 (MLK3) (IC50=14 nM) inhibitor with with excellent blood-brain barrier penetration properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | URMC-099 |
| CAS | 1229582-33-5 |
| Farve | Light Nude |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H27N5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (78.28 mM) |
| SMIL | CN(CC1)CCN1CC(C=C2)=CC=C2C3=CN=C4C(C(C5=CC=C(NC=C6)C6=C5)=CN4)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.54 |
| Formel vægt | 421.54 |
| Vis mere |