Få mere at vide
Kartell Urintank
Artikelnummer. 18018041
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
18018041 2,5 l
1 options
Artikelnummer. 18018041 Leverandør Kartell Leverandørnr. 0048100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    794.00 DKK
    744.69 DKK / Pakke med 30
    Spare 49.31 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tank egnet til 24 timers urinopsamling.
  • For 24 timers urinopsamling
  • Gradueret skala med høj synlighed
  • Skruelåg og prop for nem prøveudtagning
  • Tilpasset til at indeholde en human biologisk prøve (urin) for at udføre diagnostisk analyselaboratorium
Tekniske data
Produkttype 24-timers urinprøveopsamlingsbeholder
Lukningsfarve Hvid
Lukketype Skruelåg
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Farve Klarhed
Volumen (metrisk) 2,5 l