Få mere at vide
Gilac™ Urinkrukke
Artikelnummer. 17988971
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17988971 2 L
1 options
Artikelnummer. 17988971 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G122421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.79 DKK
    46.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.53 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Urinkrukken er gradueret, meget stabil, selv når den er tom, og nyder godt af et skruelåg. Nem at rengøre.
  • 2 L urinkrukke.
  • Enestående holdbarhed selv i den intensive brugscyklus.
  • Skruelåg, bocal med graduering.
  • Undersøgt produktergonomi sikrer optimal rengøring.
  • Velegnet til hospitalsbrug.
  • Produktet kan desinficeres i en grydevasker.
Tekniske data
Produkttype Urinal
Farve Klarhed
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Volumen (engelsk) 0,5 gal.
Volumen (metrisk) 2 L