Få mere at vide
MedChemExpress Uridine triphosphate
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 484.14 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.0% |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 150 mg/mL (309.83 mM) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 63-39-8 |
| Synonym | UTP∣ Uridine 5'-triphosphate |