Få mere at vide
Uridin, TRC
Artikelnummer. 30134059
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134059 5 g
17930075 250 mg
17979334 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8299105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-96-8
Molekylær formel C9 H12 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 244.2
Synonym 1-beta-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Adenosine Imp. F (EP), Uridine, Uracil, 1-β-D-ribofuranosyl- (7CI), 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, NSC 20256, Uridin, β-D-Ribofuranoside, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-1, β-Uridine
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Uridine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 244.0695