Få mere at vide
Uridin,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11497431 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497431 5 g 5g
11407441 10 g 10g
11417441 25 g 25g
11427441 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11497431 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210321605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00 DKK
    297.77 DKK / 5g
    Spare 15.23 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58-96-8
Molekylær formel C9H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 244.203
InChI nøgle DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC navn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine
Farve Hvid
Analyseprocentområde ∽99%
Mængde 5 g
Formel vægt 244.2
Fysisk form Pulver