Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %
Artikelnummer. 11482258
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482258 5 g 5g
11492258 25 g 25g
11402268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482258 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15227.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.12 DKK
    301.65 DKK / 5g
    Spare 61.47 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Uridin, 99%, C9H12N2O6, CAS Number-58-96-8, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, uracil ribosid, d-uridin, beta-uridin, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, uridin, unii-whi7hq7h85, urd, b-uridin, uridin, 100g, 754904, 200-407-5, 244.2, DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N | CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244,203 g/mol
Uridin spiller en afgørende rolle i galactoses glykolysevej. Det bruges som en precursor i produktionen af CDP-cholin. Det er et vigtigt næringsstof og udbredt som kosttilskud. Det forbedrer hjernens kolinerge funktioner og levermitokondriefunktionen i visse levertoksiner. Det spiller en stor rolle i smertefysiologi og hjernens energiudnyttelse at opretholde ATP produktion under begrænsede iltforhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Uridin spiller en afgørende rolle i galactoses glykolysevej. Det bruges som en precursor i produktionen af CDP-cholin. Det er et vigtigt næringsstof og udbredt som kosttilskud. Det forbedrer hjernens kolinerge funktioner og levermitokondriefunktionen i visse levertoksiner. Det spiller en stor rolle i smertefysiologi og hjernens energiudnyttelse at opretholde ATP produktion under begrænsede iltforhold.
Opløselighed Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-96-8
Molekylær formel C9H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 244.203
MDL nummer MFCD00006526
InChI nøgle DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC navn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine
Smeltepunkt 166 °C til 169 °C
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 5 g
Beilstein 754904
Merck Index 149877
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 244.2
Procent renhed 99%