Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %
Artikelnummer. 11402268
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11402268
Brand: Thermo Scientific Chemicals A15227.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Uridin, 99%, C9H12N2O6, CAS-nummer-58-96-8, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, uracil-ribosid, d-uridin, beta-uridin, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, uridin, 7huniqur, 7, 8, 5 uridin, 100 g, 754904, 200-407-5, 244,2, DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Uridin spiller en afgørende rolle i galactoses glykolysevej. Det bruges som en precursor i produktionen af CDP-cholin. Det er et vigtigt næringsstof og udbredt som kosttilskud. Det forbedrer hjernens kolinerge funktioner og levermitokondriefunktionen i visse levertoksiner. Det spiller en stor rolle i smertefysiologi og hjernens energiudnyttelse at opretholde ATP produktion under begrænsede iltforhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Uridin spiller en afgørende rolle i galactoses glykolysevej. Det bruges som en precursor i produktionen af CDP-cholin. Det er et vigtigt næringsstof og udbredt som kosttilskud. Det forbedrer hjernens kolinerge funktioner og levermitokondriefunktionen i visse levertoksiner. Det spiller en stor rolle i smertefysiologi og hjernens energiudnyttelse at opretholde ATP produktion under begrænsede iltforhold.
Opløselighed Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-96-8
Molekylær formel C9H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 244.203
MDL nummer MFCD00006526
InChI nøgle DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC navn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Uridine
Smeltepunkt 166°C to 169°C
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 100 g
Beilstein 754904
Merck Index 149877
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethylsulfoxide,and methanol.
Formel vægt 244.2
Procent renhed 99%